Přeskočit na
49909
Lanolin
tested according to Ph. Eur.
Synonyma:
Adeps lanae, Wool fat
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 640,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-348-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
4 640,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
autoignition temp.
833 °F
General description
Lanolin is a wool fat.[1] It is a semisolid of high viscosity. Contact allergy to lanolin (wool alcohols), an important sensitizer, in a central London teaching hospital patch-test population has been reported.[2] Simplified extraction of organochlorine and organophosphorus pesticides, frequently found in lanolin, has been proposed.[1] It is utilized as an emulsifier in pharmaceutical and cosmetic formulations.[3]
Application
Lanolin was used to compose the lanolin ointment to estimate the release kinetics of izotretinon and heparin from various semisolid dosage forms by UV-VIS spectroscopy.[4] It was used to prepare the emulsified aqueous solutions containing crystalline dicarboxylic acid. It may be added as excipient to compose a nanoscale-dispersed eye ointment (NDEO) for the treatment of severe evaporative dry eye.[5]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
135688013568711356905
Lanolin tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
49909
Lanolin
USP
USP
1356880
Lanolin
USP
USP
1356905
Lanolin alcohols
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanolin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)