Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 370,00 Kč |
O této položce
1 370,00 Kč
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.1 M F-
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
General description
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.02 g/mL at 20 °C, 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| concentration 0.1 M F- | concentration 2 g/dL | concentration - | concentration - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life Expiry date on the label. | shelf life - | shelf life - |
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?