Přeskočit na
42102
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥98.0%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 980,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
FC6H2(NO2)2NH[CHCH(CH3)2]CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
3 980,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥98.0%
optical activity
[α]20/D +14.0±1.5°, c = 2% in acetone
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
173-177 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
InChI key
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
General description
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide [L-FDVA] is a derivatizing chiral agent.
Application
L-FDVA may be used as derivatizing agent for amino acids in the isolation and identification of microcystins.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Chiral derivatizing agent (chiral Sanger′s Reagent) for determining the enantiomeric purity of amino acids with HPLC; This analogue of Marfey′s reagent can also be used with amines
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4210071478D7906
optical activity
[α]20/D +14.0±1.5°, c = 2% in acetone
optical activity
[α]20/D −14.0±1.5°, c = 2% in acetone
optical activity
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
optical activity
-
grade
derivatization grade (chiral)
grade
derivatization grade (chiral)
grade
derivatization grade (chiral)
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
quality
LiChropur
quality
LiChropur
quality
LiChropur
quality
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)