Přeskočit na
398969
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
ACS reagent, ≥90%
Synonyma:
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 690,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC10H5(OH)SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
239.25
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-147-3
Beilstein/REAXYS Number:
2697469
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
powder
5 690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
ign. residue
≤0.1%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is a derivative of aniline consisting of a trifunctional monomer (bearing three functional groups –NH2, –OH and –SO3H). It also contains two fused benzene rings.
Application
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used as a probe in a novel fluorescence assay for the determination of parathion-methyl.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
08751157031A7782
assay
≥90%
assay
≥90.0% (CHN)
assay
98%
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
305 °C (dec.) (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)