Merck
398268
1-Pentanol
ACS reagent grade, ≥99%, liquid, suitable for analytical testing
Synonyma:
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-752-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730975
Assay:
≥99%
Grade:
ACS reagent
Bp:
136-138 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
1-Pentanol, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
10 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.075 meq/g acids and esters, ≤0.1% carbonyl (as HCHO), ≤0.5% water
evapn. residue
≤0.003%
color
APHA: ≤30
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
solubility
water: soluble 22.8 g/L at 25 °C
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Pentanol is a monohydroxy alcohol. It is a colorless liquid with a characteristic odor. Its combustion properties have been studied as it shows promising features to be an alternative to gasoline and diesel fuels. The conversion of 1-pentanol to di-n-pentyl ether (DNPE) in liquid phase at 423K in a batch reactor using ion exchange resins as catalysts.
Application
1-Pentanol was used in the synthesis of 2-methyltetrahydrofuran by oxidation using ceric ammonium nitrate (CAN).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
71-41-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)