Merck
36164
Metoxuron
PESTANAL®, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H13ClN2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
228.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-433-2
Beilstein/REAXYS Number:
2128284
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
124-127 °C
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1Cl
InChI
1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
InChI key
DSRNRYQBBJQVCW-UHFFFAOYSA-N
General description
Metoxuron is a phenylurea herbicide widely used for agricultural applications.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Metoxuron may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in soil, aqueous samples, crops and vegetables by various chromatographic techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metoxuron
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)