Přeskočit na
32312
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
ACS reagent grade, ≥99.5% (perchloric acid titration), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Synonyma:
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 440,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 050,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 360,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
282.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-156-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113568
Assay:
≥99.5% (perchloric acid titration)
1 440,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (perchloric acid titration)
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 5%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤40 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Application
Potassium sodium tartrate tetrahydrate is a double salt of tartaric acid that can be used to prevent the precipitation in alkaline medium[1]. It can also be used as a reagent in the determination of nitrilase activity.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
25508217255S2377
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
assay
99%, 99.0-102.0% (ACS specification)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
cation traces
Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ca: ≤40 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Ba:, in accordance, Ca: ≤50 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.002%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cation traces
-
pH
7.0-8.5 (20 °C, 5%)
pH
6.5-8.5 (20 °C, 1%)
pH
6.0-8.5
pH
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)