Přeskočit na
305197
Benzyl alcohol
anhydrous, 99.8%
Synonyma:
BnOH, Benzenemethanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 390,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 500,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023110
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
202-859-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
878307
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
203-205 °C (lit.)
Vapor pressure:
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
4 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
817 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
solubility
water: soluble 33 g/L at 20 °C
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzyl alcohol is a monoaromatic primary alcohol widely used as a solvent and as an intermediate in cosmetic formulations, pharmaceutical and flavor/fragrance industries. It is capable of forming an intramolecular OH.... π hydrogen bond and it exists in gauche cis conformation around the alcoholic group.
Application
Benzyl alcohol reacts with triethyl phosphite and zinc iodide to form the corresponding phosphonates. It may also be used in the preparation of benzyl bromoacetate by reacting with bromoacetyl bromide in the presence of sodium hydrogen carbonate.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W21371313160108006
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
99.8%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
grade
anhydrous
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
solubility
water: soluble 33 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
H2O: 33 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 33 g/L at 20 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−16-−13 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl alcohol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?