Merck
287725
Butyl acetate
anhydrous, ≥99%
Synonyma:
n-Butyl acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COO(CH2)3CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.16
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-658-1
Beilstein/REAXYS Number:
1741921
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
124-126 °C (lit.)
Vapor pressure:
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4 (vs air)
vapor pressure
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
790 °F
expl. lim.
7.6 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Butyl acetate is an aliphatic linear ester commonly used as an organic solvent in cosmetic and pharmaceutical industries and as a flavoring agent in food industry. It is a promising candidate as biofuel additive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)