Přejít k obsahu
26156
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE plunger tip
size
250 μL
feature
1725LT, N, RN, or TLL
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 1162-03
compatibility
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL)
General description
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)