Merck
244813
Reactive Blue 4
Dye content 35 %
Synonyma:
1-Amino-4-[3-(4,6-dichlorotriazin-2-ylamino)-4-sulfophenylamino]anthraquinone-2-sulfonic acid, Procion® blue MX-R
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H14Cl2N6O8S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
637.43
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61205
EC Number:
236-363-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
602258
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 35%
λmax
595 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1c(cc(Nc2ccc(c(Nc3nc(Cl)nc(Cl)n3)c2)S(O)(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c14)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
InChI key
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
General description
Reactive blue 4 (C.l. 61205) is a dichlorotriazine dye also known as procion brilliant blue MX-R, procion brilliant blue M.
Application
Reactive blue dyes have been used for labeling antibodies. Such anthraquinone dyes are widely used as immobilized ligands in systems for protein separations. Reactive blue 4 is used as a tracer to assess apical leakage in dental fillings. It is routinely used to stain proteins on electrophoretic gels.
Legal Information
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)