Přeskočit na
22150
D-(+)-Cellobiose
≥99.0%, suitable for microbiology, Reducing sugar disaccharide
Synonyma:
Cellobiose, Cellose, Beta-Cellobiose, D-Cellobiose, β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 470,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 990,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
34 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H22O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.30
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-436-5
Beilstein/REAXYS Number:
93795
MDL number:
1 470,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +34±1°, 15 hr, c = 10% in H2O
mol wt
342.30 g/mol
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
mp
~235 °C (dec.), 239 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤150 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI key
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
General description
Cellobiose is a disaccharide that is a reducing sugar. It is added to culture media as a nutrient supplement, specifically as a carbohydrate source, and can be used to differentiate bacteria based on their ability to ferment cellobiose. For example, Vibrio spp. can ferment cellobiose which results in acid production and can be indicated by the pH indicator bromothymol blue, which turns yellow at acidic pH. The addition of cellobiose in the media also stimulates the initial growth of Salmonella.
Application
Cellobiose has applications as a carbohydrate source in culture media and biochemical characterization of microorganisms, based on their carbohydrate fermentation abilities
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C725291852219458
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
crystalline powder
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤150 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
~235 °C (dec.), 239 °C (dec.) (lit.)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
mp
-
optical activity
[α]20/D +34±1°, 15 hr, c = 10% in H2O
optical activity
[α]/D 34±1, c = 10% (w/v) in water
optical activity
[α]/D 34±1°, c = 10 in H2O
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Cellobiose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Would Cellobiose Material No 22150 be an appropriate standard for HPLC
    1 answer
    1. This product is not intended explicitly for use in HPLC analysis. The purity of this chemical is assayed by HPLC, but it is not intended for use as an analytical standard. The item is typically used as a source of carbohydrates in culture media and as a means of characterizing microorganisms based on their carbohydrate fermentation capabilities. This material undergoes significant quality control testing for these biological applications.
      Product 91852, (D-(+)-Cellobiose, is intended for use as a analytical standard. This product may be used for D-(+)-Cellobiose quantitation in either liquid chromatography or gas chromatography applications.