Merck
21603
Disperse Orange 37
suitable for microscopy
Synonyma:
3-[4-(2,6-Dichloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylanilino]propionitrile
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H15Cl2N5O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
392.24
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-325-1
Beilstein/REAXYS Number:
6348868
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
ε (extinction coefficient)
≥250 at 415-425 nm in methanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)\N=N\c2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H15Cl2N5O2/c1-2-23(9-3-8-20)13-6-4-12(5-7-13)21-22-17-15(18)10-14(24(25)26)11-16(17)19/h4-7,10-11H,2-3,9H2,1H3/b22-21+
InChI key
KHZRTXVUEZJYNE-QURGRASLSA-N
General description
Disperse Orange 37 is a textile dye allergens. It is a component of commercial dye formulation Dispersol Black Dye used in textile industry for dyeing synthetic fibers.
Application
Disperse Orange 37 may be used during an experimental study conducted to understand the mutagenic and carcinogenic potential of textile azo dye processing plant effluent, that is known to have an impact on drinking water source.
Other Notes
Dye standard for the assay of allergy-inducing dyes in textiles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disperse Orange 37
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)