Merck
20820
Butyrylthiocholine iodide
puriss., ≥99.0% (AT)
Synonyma:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide butyrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3N(I)CH2CH2SCOCH2CH2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
317.23
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-475-7
Beilstein/REAXYS Number:
3729509
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystalline
impurities
≤0.2% water
mp
171-174 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Application
S-Butyrylthiocholine iodide has been used as a substrate for butyrylcholinesterase (BChE) or plasma cholinesterase activity assay.
Other Notes
Preferred substrate for the determination of plasma cholinesterase variants
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyrylthiocholine iodide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)