Merck
20783
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), clear glass body
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81030
needle L
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)