Merck
19022
Sodium 1-butanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonyma:
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3SO3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.17
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-201-1
Beilstein/REAXYS Number:
3716662
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur
mol wt
160.17 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-butane sulfonate is commonly used as an anion-pairing agent in the supercritical fluid chromatography (SFC) method and reversed-phase chromatographic separation systems.
Application
Sodium 1-butanesulfonate can be used as a:
  • Buffer component in high-performance liquid chromatography (HPLC) for arsenic speciation.
  • Mobile phase component in reverse-phase column for arsenic speciation.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-butanesulfonate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)