Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 690,00 Kč |
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 070,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
paste
Application
Vacuum grease has been used to create a water-tight seal of the coverslips during fluorescence resonance energy transfer (FRET) imaging. It has also been used to seal the input and output channels during optical torque wrench experiments.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form paste | form grease | form paste | form paste |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?