Přejít k obsahu
182435
Polystyrene
analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
Synonyma:
PS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
form
pellets
mol wt
average Mn 130,000 (typical), average Mw 290,000 (typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
density
1.05 g/mL at 25 °C
format
neat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polystyrene
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)