Merck
17776
Chlortetracycline Selective Supplement
suitable for microbiology
Synonyma:
Chlortetracycline, Chlorotetracycline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H23ClN2O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
478.88
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171614
EC Number:
200-341-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
suitability
Penicillium spp.
SMILES string
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4C3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31)/t7-,8-,15-,21-,22-/m0/s1
InChI key
CYDMQBQPVICBEU-XRNKAMNCSA-N
General description
Chemical structure: tetracycline
Application
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Penicillium viridicatum and related species isolated from foods.
Other Notes
Composition (per vial; sufficient for 1000 mL medium) Chlortetracycline 50 mg
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)