Merck
04620590
(+)-Pulegone
primary reference standard
Synonyma:
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-943-2
Beilstein/REAXYS Number:
2040703
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
bp
223-224 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Pulegone
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
179.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
82 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)