Přejít k obsahu
01410590
Camphene
primary reference standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
201-234-8
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI key
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Camphene
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Bod vzplanutí (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)