Merck
00320188
(−)-α-Bisabolol
primary reference standard
Synonyma:
(−)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H26O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
208-205-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
InChI key
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-α-Bisabolol
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)