Přejít k obsahu
11363905910
Roche
Digoxigenin-11-ddUTP
solution, =85% (HPLC), pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
Synonyma:
digoxigenin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NA.54
Assay:
85% (HPLC)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
85% (HPLC)
form
solution
mol wt
(Molecular weight: Mr = 1074.7 (DIG-11-ddUTP-Li4))
packaging
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
Digoxigenin-11-ddUTP is a 1 mM solution of the tetralithium salt. Digoxigenin-11-ddUTP is a component of probe used for end labeling. Digoxigenin-11-ddUTP is an alternative to classical radioactive labeling for electrophoretic mobility shift assay and is highly stable compared to radioactive probes.
Application
Digoxigenin-11-ddUTP has been used:
  • for labeling of DNA fragments in linker histone binding assay
  • for end labeling of NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) for electrophoretic motility shift assay and labelling of ATP citrate lyase gene for gel shift assay
for end labeling of DNA for fragmentation reactions
Analysis Note
Typical analysis: 85% DIG-11-ddUTP (HPLC, area%)
Function tetsted by end labeling.
Formula: C43H61N4O20P3Li4
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)