Přejít k obsahu
10108677001
Roche
Poly(A) x (dT)15
Polyadenylic acid x pentadecathymidylic acid
Synonyma:
PCR
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41105600
Form:
lyophilized
Storage temp.:
−20°C (−15°C to −25°C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
lyophilized
mol wt
660 kDa
packaging
pkg of 5 U
manufacturer/tradename
Roche
absorbance ratio
A290/260 nm 0.13-0.17, A280/260 nm 0.48-0.52, A250/260 nm 0.78-0.82
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
Poly (A) x (dT)15 is used as a template of reverse transcriptases and, for example, can be applied to test the activity of reverse transriptases.
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
Application
Poly(A) x (dT)15 is used as a primer for Reverse Transcriptase.
Analysis Note
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Other Notes
1 A260 unit equals 50 μg
Chain Length approx. 1,000 bp
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)