Přejít k obsahu
Merck

YY50005SP

Millidisk® T-10 Cartridge Housing Rc 3/8

pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

UNSPSC Code:
40161525
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


material

silicone seal, stainless steel head (SCS14), stainless steel housing (SUS316), stainless steel plug (SUS316), stainless steel spring(s) (SUS316)

availability

available only in Japan

parameter

686 kPa max. inlet pressure at 40 °C

H

9.25 cm (3.64 in.)

fitting

base-dome connection O-ring (5-238), Rc 1/4 drain/vent connection, Rc 1/4 gauge port connection, inlet/outlet connection (Rc 3/8)

cartridge code

Code M (2-118 O-rings)

compatibility

for use with Millidisk® Stacked Disks Cartridge Filters

General description

Device Configuration: T-line

Features and Benefits

Surface Finish, Exterior: Head: electropolished 12S; Bowl: #180 hair line.
Surface Finish, Wetted: Head: electropolished 12S (O-ring groove: mechanical polished); Bowl: #180hair line.

Legal Information

MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany




Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů