Merck
WP62MNT00
High Output Pump maintenance kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41105101
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32012303
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
This item includes parts for catalog numbers WP6211560, WP6222050, WP6210060
This item is a kit composed of the following items:
(1) Diaphragm, (1) Diaphragm Liner, (1) O-ring gasket, (4) Head screws, (2) Handle screws
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13