Merck
SLAP05010
Millex glass fiber syringe filter
pore size 2.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hosebarb, sterilization compatible with autoclavable
Synonyma:
2.0 μm glass fiber syringe filter, Millex AP50, Millex-AP syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
2.0 μm
Diam.:
50 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
glass fiber membrane, polypropylene housing
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
glass fiber membrane, polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Millex
feature
holdup volume 2.2 mL, hydrophilic, bidirectional
manufacturer/tradename
Millex
parameter
≥650 L/min water flow rate at 10 psi, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi), 45 °C max. temp.
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, prefiltration: suitable
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
volume
4000 mL
pore size
2.0 μm
input
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
tissue culture medium
fitting
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior), outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Filter Code: AP20, borosilicate glass microfiber with acrylic resin binder.
Application
Prefiltration of serum and tissue culture media
Legal Information
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
nebo
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)