Merck
S7107
ApopTag TdT Enzyme
ApopTag Terminal deoxynucleotidyl Transferase (TdT) is a recombinant enzyme intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Synonyma:
TdT enzyme, Terminal deoxynucleotidyl transferase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
manufacturer/tradename
ApopTag, Chemicon®
shipped in
dry ice
General description
ApopTag Terminal deoxynucleotidyl Transferase (TdT) is a recombinant enzyme intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection. Qualified for use with Apoptag In Situ Apoptosis Detection Kits (Catalog #s: S7100, S7101, S7110, S7111, S7160 and S7165).
ApopTag is a registered trademark of Serologicals Company.
Application
Materials Provided:
Each vial contains 300 μl of ApopTag Terminal Transferase (TdT) Enzyme.
Instructions for Use
Prepare labeling mixture as follows:
77 μl ApopTag Reaction Buffer (S7105 or kit component # 02)
33 μl ApopTag TdT Enzyme
Mix well and keep on ice. This reagent may be prepared in advance and stored on ice for no more than 6 hours. The Reaction Buffer - TdT Enzyme mixture is ready for use at the "APPLY WORKING STRENGTH TdT ENZYME" step in The Complete ApopTag Manual.
Warnings and Precautions :
ApopTag Terminal Transferase (TdT) Enzyme contains potassium cacodylate (dimethylarsinic acid) as a buffer. This material is harmful if swallowed; avoid contact with skin and eyes (wear gloves, glasses); wash areas of contact immediately.
Packaging
1000 units/mL
Preparation Note
Recommended Storage -15°C to -25°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-60-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)