Název produktu
Pellicon® XL Cassette Media: Ultracel® 100 kDa, Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene housing, polypropylene screen ((feed)), polypropylene screen ((permeate))
sterility
non-sterile
product line
Pellicon®
parameter
at 5.6 bar (80 psig), 4-8 L/min-m2 flow rate (for polarized solutions)
technique(s)
protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable (analytical sample preparation)
L × W
18.8 cm (7.4 in.) × 3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
hold-up volume
1 mL , upstream
matrix
Ultracel®
pore size
100 kDa pore size
pH
2-12
fitting
female luer lock
application(s)
viral filtration
General description
Application
- Protein concentration and purification
- Virus and plasmid processing
- Liposome and polysaccharide concentration
- Cell culture harvest and washing
- Clarification of lysates and fermentation broths
- Membrane selection studies
- Clinical trial material preparation
Features and Benefits
- Self-contained, holderless design
- Industry-standard luer connections
- Low holdup volume (1.0 mL) and small working volumes
- Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Packaging
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® XL Cassette Media: Ultracel® 100 kDa
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?