Merck
PHCCP0WER
Universal Power Adapter
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Research Category
Cell Culture