Název produktu
Pellicon® Capsule 4.5 m2 Ultracel® 30 kDa C Screen, Feed: AseptiQuik® L Connector Retentate: AseptiQuik® L Connector Permeate: AseptiQuik® L Connector
material
EPDM rubber seal, PPO/PS blend (Core), PPO/PS blend housing, TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, epoxy adhesive, polyester screen, polypropylene screen, polyurethane adhesive
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Pellicon®
storage condition
room temperature (15-30°C)
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate, 50 psi pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (Forward Transmembrane Pressure (TMP)), 60 psi max. pressure (4.1 bar) at 4-30 °C (Maximum Inlet Pressure)
technique(s)
ultrafiltration: suitable
H
46.9 cm (18.5 in.)
L
56.2 cm (22.1 in.)
W
48.2 cm (19.0 in.)
filtration area
4.5 m2
screen size
, Type C screen (coarse screen)
volume
1683 mL , in feed channel, 2316 mL , in permeate channel
impurities
≤5 ppm TOC ( in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa
pH range
2-13
fitting
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® L Connector), inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® L Connector), inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® L Connector)
General description
Application
Features and Benefits
Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Packaging
Other Notes
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® Capsule 4.5 m2 Ultracel® 30 kDa C Screen
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc