Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Quality Segment
material
cap (Polypropylene-encapsulated stainless steel end cap), composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene housing
product line
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
2.4 cm (0.93 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
filtration area
1.14 m2
size
68 mL , Volume (permeate), 85 mL , Volume (feed)
width
17.8 cm (7 in.) , 178 mm
matrix
(Ultracel)
pore size
5 kDa pore size
pH
2-13
storage temp.
2-8°C
General description
From small-scale to full-scale production, Pellicon® 3 cassettes are designed for use in research, process scale-up/scale-down, applications development and full-scale manufacturing. The Pellicon® 3 cassette design and automated manufacturing process provides unbeatable performance consistency and enhanced linear scalability between cassette sizes. Pellicon® 3 cassettes also offer greater cassette size selection for improved scale-up and scale-down process development. The streamlined design allows operators to quickly and easily handle, install and remove Pellicon® 3 cassettes. The materials of construction are compatible with a broad range of chemical cleaning agents that many TFF systems require to ensure proper sanitization.
Application
Features and Benefits
- Optimum product recovery using proven composite membrane technology
- Fast, reliable scale-up/-down from lab to production scale
- Rugged, reliable design ideally suited to filtration processes with higher operating pressures, temperatures and caustic cleaning regimes
- Automated manufacturing delivers unbeatable performance consistency and reliability
- Easy to install and clean
- Extreme temperature and chemical compatibility
- Choice of screens to best optimize your process
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc