Merck
NSRULER-10100
Volume Indicator Ruler, 100 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PVC
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
L
169 mm ± 1 , 325 mm ± 1 mm
W
30.0 mm ± 1.0 mm
thickness
30 μm (±1) , 30 μm ± 1 μm
width
30 mm (±1)
suitability
suitable for sampling
application(s)
sterile sampling
compatibility
NovaSeptum® flat bag, 100 mL, for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)