Přejít k obsahu
Merck

NA76/150

NovAseptic Valve, Manual Plastic Actuator

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

eCl@ss:
37051001
UNSPSC Code:
40141600
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


Quality Segment

material

plastic handle (oilon), stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303), stainless steel indicator (SS 2346), valve (Actuator, Manual)

description

Electropolished; Ra ?1.6 µm (63 µin)

parameter

-1 to 10 bar pressure, 0 to 70 °C temp. range

weight

3.7 kg8.16 lb

Application

The applied valve body and diaphragm may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.

Packaging

The Actuator is packaged in a closed box.


Still not finding the right product?




Vyberte jednu z posledních verzí:

Osvědčení o analýze (COA)

Lot/Batch Number

Nevidíte správnou verzi?

Potřebujete-li konkrétní verzi, můžete vyhledat daný certifikát podle čísla dávky nebo čísla šarže.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů