Merck
MXRJ500TA
500 L Power MIX sst carrier w/temp sensor, ASME
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1564 mm , 61.56 in. (1563,8 mm)
W
46.75 in. (1187,5 mm)
depth
54.75 in. (1390.7 mm)
weight
920 lb (417 kg)