Přejít k obsahu
MXRJ100TLA
100 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1310 mm , 51.59 in. (1310,7 mm)
W
32 in. (812,8 mm)
depth
40.69 in. (1033.5 mm)
weight
550 lb (250 kg)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)