Merck
MHWP037A0
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.45 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32161002
Pore size:
0.45 μm pore size
Material:
cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, polystyrene , white filter
Sterility:
non-sterile
Filtration area:
9 cm2
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, polystyrene , white filter
sterility
non-sterile
filter diam.
37 mm
filtration area
9 cm2
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer inlet slip, female Luer outlet slip
application(s)
environmental
shipped in
ambient
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2