Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin
Clone:
22D5-12-13, monoclonal
Application:
IF
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliconjugate
biotin
Quality Segment
clone
22D5-12-13, monoclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
Application
Epitope: Core
Biochem/physiol Actions
Influenza B, anti-core specific; reacts with all strains of Influenza B tested. No reactivity with Flu A or other respiratory viruses.
Physical form
Biotin conjugated purified immunoglobulin. Liquid in 0.01M PBS, pH=7.1, 0.1% Sodium Azide with 15 mg/mL BSA as stabilizer.
Preparation Note
Store at 2° to 8°C for up to 12 months from date of receipt. Protect from light.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Influenza B Antibody, Core, clone 22D5-12-13
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.