Přejít k obsahu
MAB1548
Anti-Myosin Antibody, heavy chain β
culture supernatant, clone 5B9 (2C8), Chemicon®
Synonyma:
Anti-CMD1S, Anti-MPD1, Anti-MYHCB, Anti-SPMD, Anti-SPMM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5B9 (2C8), monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
11
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
5B9 (2C8), monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Myh7(29557)
Immunogen
Epitope: heavy chain beta
Human ventricular myosin
Application
Detect Myosin using this Anti-Myosin Antibody, heavy chain β validated for use in WB, IH.
Immunohistochemistry: Neat (undiluted)
Western blot: 1:10
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
Recognizes the S1/S2 junction of human ventricular myosin heavy chain beta
Physical form
Supernatant in RPMI 1640, 10% FCS, 0.01% sodium azide.
Preparation Note
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)