Přeskočit na
MA700
mA700 Essential Power Supply
mA700 Essential Power Supply
Synonyma:
power supply
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105303
16 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 1 ea
General description
High capacity power supply for electrophoresis and Western blotting
MA700-USmA700 Essential Power Supply, US plug
MA700-EUmA700 Essential Power Supply, Euro plug
MA700-UKmA700 Essential Power Supply, UK plug
MA700-NImA700 Essential Power Supply, Japan plug
MA700-ZHmA700 Essential Power Supply, China plug
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
  • Enhanced capacity for protein and DNA electrophoresis
  • Tank & semidry protein transfer
  • Programmable
  • Color, LCD display shows all parameters during operation
  • Compact, stackable design
  • Gel Electrophoresis
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MA400MMPWRSPBRMMPWRSPUK
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review