Přejít k obsahu
H1WT3G01PP
Series 4000 Single-Round Housing
cartridge nominal length 30 in. (76.2 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
40161525
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 304 stainless steel ferrule, 316 stainless steel (EN 1.4404), PTFE seal (for Plunger Valve Tip), silicone plunger seal (for valve tip)
parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C, 150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Overall L
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
cartridge nominal length
30 in. (76.2 cm)
connections O.D. × I.D. × H
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
ferrule size
4 in.
port O.D. × I.D. × H
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
fitting
plunger-type drain valve, plunger-type vent valve
General description
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 30-inch Code 7
Single Round T-Line
Packaging
Material Size: 1
Other Notes
Surface Finish, Exterior: Electropolished Ra ≤ 0.8 μm 32 μinch external
Surface Finish, Wetted: Electropolished Ra ≤ 0.38 μm 15 μinch internal
Legal Information
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)