Merck
H1WT3G01CC
Series 4000 Single-Round Housing
cartridge nominal length 30 in. (76.2 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
40161525
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404), PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C, 150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Overall L
945.5 mm ± 3 (37.2241 in. ± 0.118)
cartridge nominal length
30 in. (76.2 cm)
connections O.D. × I.D. × H
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain/vent connection, 50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
ferrule size
4 in.
port O.D. × I.D. × H
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
General description
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 30-inch Code 7
Single Round T-Line
Packaging
Material Size: 1
Legal Information
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)