material
316 stainless steel cannula, polycarbonate syringe (fluid contact layer), polyester body, silicone septum (platinum-cured ), silicone syringe (medical silicone fulid; fluid contact layer), silicone syringe (platinum-cured; fluid contact layer), silicone tubing
agency
according to ISO 11137 (sterilization), certified by the ISO 146441, meets USP 88 biological reactivity (all component materials)
sterility
sterile; β-irradiated
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable
parameter
-80-121 °C temp. range (-112-250 °F) (for 20 ml), -80-134 °C temp. range (-112-250 °F) (for 5ml), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) at ±25 °C
impurities
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
fitting
female Luer-Lok® outlet, male Luer-Lok® outlet
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
storage temp.
room temp
General description
Application
Packaging
E9SU461-90020 (9x20 ml syringes, 2 units per box)
Preparation Note
Aqueous extraction contains < 2.15 EU per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.
Other Notes
- Septum: Platinum-cured silicone
- Body: Polyester
- Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
- Fluid contact layer (syringe): Polycarbonate, platinum-cured silicone, medical silicone fluid
- Tubing: Silicone
- Outlet Tubing: Female and male Luer-Lok®
Legal Information
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..