Merck
CS40MS02H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.027 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Synonyma:
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Quality Segment
material
Millistak+® media, TPE seal, polypropylene
manufacturer/tradename
Clarisolve®
parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
W
9.4 cm (3.7 in.)
filtration area
0.027 m2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
total organic carbon (TOC) residue
0.9-1.2 μg/L
input
sample type liquid
conductivity
0.91 – 1.29 μS/cm
shipped in
ambient
General description
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Application
High-density cell cultures
Features and Benefits
Filter Grade: 40MS
Preparation Note
Sterilization Method
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Analysis Note
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
Total organic carbon (TOC) residue: TOC for 60HX media was measured at below detectable limits.
Legal Information
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clarisolve® Pod Depth Filter
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc