Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polypropylene , silicone seal
description
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
sterility
(Do not autoclave)
feature
hydrophilic
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
40 in. (100 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
impurities
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm
cartridge code
Code F (double open end w/flat gaskets)
Analysis Note
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥20 L
≤50 mg after 24-h soak in water
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.