Merck
CR0152006
Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 1.0 µm Code 5 Silicone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene , silicone seal
description
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
sterility
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
feature
hydrophilic
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
impurities
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm
cartridge code
Code 5 (2-222 O-rings and spear)
Analysis Note
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥10 L
≤50 mg after 24-h soak in water