Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 μg | Očekávané datum odeslání11. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 12 100,00 Kč |
O této položce
12 100,00 Kč
Očekávané datum odeslání11. června 2026podrobné informace
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
390, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
General description
Application
Immunohistochemistry: acteone fixed frozen tissue sections
Immunoprecipitation
Blocking of cell adhesion: CBL1337 inhibits aggregation of L cells transfected with a variant form of CD31 (DeLisser, 1993)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physical form
Analysis Note
Jurkat and Raji cells, tonsil tissue
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| clone 390, monoclonal | clone HC1/6, monoclonal | clone MBC 78.3, monoclonal | clone MEM-05, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate Allophycocyanin conjugate |
| biological source rat | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human, canine | species reactivity human |
| Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-PECAM-1 Antibody, clone 390
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1303-96-4 + 10043-35-3
1303-96-4 + 10043-35-3