Merck
AG910
β-Amyloid Peptide
98%, powder, 1-40, human recombinant
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
β Amyloid 1-40, aβ, ultra pure, TFA, recombinant human,
biological source
human
Quality Segment
assay
98%
form
powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Beta Amyloid (1-40), ultra pure, TFA
MOL. WT.: 4329.6 Da by Mass Spec Analysis (theoretical 4329.86)
SEQUENCE: Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
PEPTIDE CONTENT: 1 mg per vial; salt content is <10%
COUNTER ION: TFA
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c