Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
200 μg | Očekávané datum odeslání01. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 14 600,00 Kč |
O této položce
14 600,00 Kč
Očekávané datum odeslání01. června 2026podrobné informace
Název produktu
Anti-Collagen Type I Antibody, Chemicon®, from goat
Quality Segment
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Immunogen
Application
ELISA: 1:50-1:100
Indirect immunohistochemistry (frozen sections only): 1:10-1:20
Indirect immunocytochemistry: 1:10-1:20
Antibody reacts with human collagen I in reduced westerns with supernatant samples from serum-free cultures of human fibroblasts {LMF, personal communication}.
Not recommended for paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin (Semi-purified) | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) |
| species reactivity human, bovine | species reactivity bovine, human | species reactivity human | species reactivity rat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen Type I Antibody
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1303-96-4 + 10043-35-3
1303-96-4 + 10043-35-3