Merck
AB5718
Anti-Hey L/HRT3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technique(s):
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
Conjugate:
unconjugated
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HEYL(26508)
Immunogen
Synthetic peptide, amino acids 34-47 of human Hey L / HRT3.
Application
Anti-Hey L/HRT3 Antibody detects level of Hey L/HRT3 & has been published & validated for use in WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Recognizes Hey L / HRT3, a Helix-loop-helix class of transcription factor.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)